Learn More
Econix™ Support en Z en acier inoxydable pour collecteur Econix™ 6 l Bio-bin
Utilisez un support en Z pour faciliter l’accès au remplissage et à l’emballage de votre collecteur Bio-bin™ de 6 l.
Marque:  Econix™ BEXBBZS6.0
Code produit. 12983665
  • 25.55€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 01-07-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Support permanent pour Bio-bins de 6 L
  • Acier inox
  • Construction étanche
Spécification
Spécification
Support en acier inoxydable pour collecteur de pipette 6 l Bio-bin
190 mm
Collecteur Bio-bin de 6 l
Acier inoxydable
190 mm
Autoclavable
Econix 6 L Pipette Bio-bin
Nom du produit
Econix™ Support en Z en acier inoxydable pour collecteur Econix™ 6 l Bio-bin > Matériau : Acier inoxydable