Learn More
Systec™ Panier en maille d’acier inoxydable
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Autoclave Systec de série V, modèle V-75
Autoclave Systec de série V, modèles V-40 et V-55
Autoclave Systec de série V, modèles V-65 et V-95
Autoclave Systec de série V, modèles V-65 à V95
Autoclave de paillasse SYSTEC de série D, modèle D-100, H-100, D-200 et H-200
Autoclave de paillasse Systec de série D, modèles D-150 et H-150
Autoclave de paillasse Systec série modèle D23
Autoclave de paillasse Systec série D modèle D45
Autoclaves Systec série D et série H, D-150 et H-150
Dimensions:
330 x 290 mm (H, diamètre)
385 x 365 mm (H, diamètre)
390 x 240 mm (H, diamètre)
390 x 290 mm (H, diamètre)
400 L x 19 l x 160 mm H
495 x 318 x 219 mm (L x l x H)
500 x 240 x 220 mm (L x l x H)
750 x 370 x 150 mm (L x l x H)
750 x 370 x 300 mm (L x l x H)
885 x 240 mm (H, diamètre)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les autoclaves de paillasse sont équipés de vis de mise à niveau réglables pour assurer la stabilité
- Utilisez la totalité de l’espace disponible dans la chambre, notamment lors de la stérilisation de petits éléments
- Possibilité de retirer l’ensemble du système de tablettes ou les plateaux individuels
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Autoclaves Systec série D et série H, D-150 et H-150 |
| Type de produit | Wire Mesh Basket |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 750 x 370 x 300 mm (L x l x H) |
| Dimensions (L x l x H) | 750 x 370 x 300 mm |