Learn More
Micronova™ Brosses métalliques en acier inox à poils moyennement durs, pointe type ventilateur et poignée en plastique
Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
22,9 cm
40,6 cm
50,8 cm
71,1 cm
Diamètre (métrique) des poils:
0,64 cm
1,3 cm
1,9 cm
1,91 cm
2,5 cm
5,1 cm
5,72 cm
de 1,9 à 3,8 cm
Type de produit:
Brosse
Brosse en forme de J
Brosse en forme de S
Brosse nettoyante
Brosse pour pointe de ventilateur
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les brosses Micronova avec fil en acier inoxydable intégré sont excellentes pour nettoyer les vannes, les tubulures, les cylindres, les chambres étroites et d’autres zones difficiles à nettoyer. Ces brosses durables sont suffisamment souples pour se plier au niveau de leurs raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus. Le modèle conique donne encore plus de polyvalence à vos tâches de nettoyage.
- Brosses à poils en nylon avec noyau métallique en acier inoxydable
- Idéales pour le nettoyage des vannes, des tubulures, des cylindres et des chambres étroites
- Suffisamment flexibles pour se courber au niveau des raccords, mais assez rigides pour enlever les résidus
- Le modèle conique permet de réaliser des tâches de nettoyage encore plus polyvalentes
- Disponibles en plusieurs diamètres allant de 0,25 à 2 pouces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brosse nettoyante |
| Bristle Material | Nylon |
| Bristle Type | Raideur moyenne |
| Color-coded | No |
| Matériau de la poignée | Fil en acier inoxydable |
| Handle Type | Wire-wound with Loop |
| Types de pointes | Fan Tip |
| Stérilité | Non stériles |
| Aspect | Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Afficher plus |