Learn More
Cole-Parmer™ Bain-marie en acier inoxydable Stuart™
Utilisez ces bains-marie numériques pour les applications à basse température. Les bains-marie en acier inoxydable Stuart™ sont conçus pour offrir une efficacité maximale avec un encombrement minimal.
Marque: Cole-Parmer™ 12122-71
926.54 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21622" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 8.73000kg
Description
- Affichage numérique et sélection de la température.
- Capteur d’eau de faible niveau.
- Vidange intégrale.
- Fourni avec un couvercle robuste en polycarbonate.
Spécification
4 gal. | |
Ambient +5 to 99.9°C | |
Acier inoxydable | |
230 V, 50 Hz | |
50 Hz |
15 L | |
Water Bath | |
SWB15D | |
230 V |