Learn More
RUBIS Brucelles de manipulation de plaquettes
Brucelles pour la manipulation de wafers - Acier inoxydable antimagnétique/antiacide, manche dentelé
Marque:  RUBIS 2LB/4
Encompass_Preferred
Code produit. 11723276
  • 25.78€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Brucelles pour la manipulation de plaquettes
  • Pinces de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Industrie des semi-conducteurs
  • Très fiable
Spécification
Spécification
Top Lip, Stepped Bottom Paddle
Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Brucelles de manipulation de plaquettes
130 x 12.5 mm
Pince Wafer
4.92 in.
130 mm
1 par unité
12.5 mm