Learn More
Cole-Parmer™ Coupe de viscosité série EZ™
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Vitesse de rotation:
10 à 36 cSt
161 à 1401 cSt
19 à 156 cSt
64 à 596cSt
79 à 784 cSt
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Pour effectuer une mesure : il vous suffit de remplir la coupe par immersion dans le liquide d’essai. Après avoir retiré la coupe, mesurez le temps nécessaire pour que la première rupture apparaisse dans le flux de liquide. Chaque coupe est fournie avec une table de conversion pour déterminer la viscosité en centistokes (cSt) en fonction du temps écoulé.
- Dimensions conformes aux exigences de la norme D 4212 établie par l’ASTM
- Conforme aux normes D1084 et D4212 établies par l’ASTM 816
- Coupe et poignée en acier inox
- ±3 % de tolérance de production
- Le portoir carrousel en aluminium (disponible en option) peut contenir jusqu’à cinq coupes pour un stockage facile
Specifications
Specifications
| Type de produit | Coupe de viscosité |
| Matériau | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (application) | Moyen simple et économique de mesurer la viscosité |
| Vitesse de rotation | 10 à 36 cSt |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction