Learn More
Sampling Systems™ Louche Utility en acier inoxydable
La louche Utility en acier inoxydable Sampling Systems™ est un échantillonneur en acier inoxydable adapté à l’échantillonnage de liquides et de suspensions.
Marque:  Sampling Systems™ 5170A-50
Code produit. 15809371
  • 169.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Échantillonneur de point unique
  • Acier inox 304
  • Insérez l’échantillonneur dans le produit pour que le liquide s’écoule dans l’échantillonneur
  • Relevez la tige de commande centrale pour décharger l’échantillon
Spécification
Spécification
Acier inox (AISI 304)
Liquides à faible viscosité
460 mm
50 ml
32 mm