Learn More
Thermo Scientific™ Raccords, raccords en T et croix en acier inox
Minimisez les volumes morts du système et assurez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox.
Marque: Thermo Scientific™ U-438
Description
Minimisez les volumes morts du système et garantissez des connexions haute pression fiables dans votre système HPLC grâce aux raccords, raccords en T et croix en acier inox Thermo Scientific™. Comprend deux écrous et ferrules en acier inox.
- Formats à volume mort totalement nul ou faible
- Comprend deux écrous et ferrules en acier inox
Spécification
Raccord union | |
Raccord avec 2 écrous et ferrules en acier inox | |
Acier inoxydable |
∼0,0 µl | |
Trou traversant de 0,062 po | |
Raccords Upchurch Scientific / Parker |