Learn More
Cole-Parmer™ Pinces brucelles à pointe plate en acier inox
Code produit. 11765449 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
12,0 cm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11765449
Marque: Cole-Parmer™ 0728705
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandés pour la micro-électronique et l’assemblage de précision
  • Pinces brucelles en acier inox finement conçues
  • Pointes finies à la main pour plus de précision et une excellente dureté
  • La finition anti-reflets réduit la fatigue oculaire
  • Anti-magnétiques, anti-acide et résistantes aux acides
Spécification
Type de pointe Conique, plate
Longueur (impériale) 4,75 in
Matériau Acier inoxydable
Longueur (métrique) 12,0 cm
Type de produit Pinces
Type Pinces brucelles droites
Stérilité Stérile
Quantité Chaque