Learn More
Hamilton™ Tubulure en acier inoxydable avec extrémité coupée
Tubulure brute coupée à la longueur.
Marque:  Hamilton™ 21019
Code produit. 11568803
  • 22.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Vendue au centimètre
  • Coupée à la longueur souhaitée sans nettoyage ni traitement supplémentaire
Spécification
Spécification
Extrémité coupée
Jauge 19