Learn More
Bochem™ Clip de tubulure en acier inoxydable
Permet de contrôler le débit des liquides. Les clips de tubulure en acier inox Bochem™ sont en acier inoxydable.
4.05€ - 5.05€
Spécification
Type de produit | Clip de tubulure |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10798111
|
Bochem™
12130 |
10 mm |
4.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10306101
|
Bochem™
12135 |
25 mm |
5.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10664032
|
Bochem™
12137 |
33 mm |
4.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10316101
|
Bochem™
12136 |
29 mm |
4.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10020751
|
Bochem™
12132 |
14 mm |
4.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10010751
|
Bochem™
12131 |
12 mm |
4.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En acier inox
- À utiliser avec une tubulure
Spécification
Clip de tubulure | |
Acier inoxydable |