Learn More
Azpack™ Clips de tubulure Unex™
Tournez l’écrou pour restreindre et libérer la tubulure. Les clips de tubulure en acier inox Azpack™ sont conçus pour distribuer et appliquer la pression uniformément.
Marque: Azpack™ 11308103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Anneau à double bande pour une pression uniforme
- Écrou et boulon inclus pour appliquer une compression correcte
Spécification
Pince pour tubulure | |
Tightening bolt | |
Anneau à double bande |
Acier inox (H10 304, A2) | |
13 à 17 mm |