Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’échafaudage avec bouchons d’extrémité
Propose une structure d’échafaudage robuste en laboratoire. Les tubes d’échafaudage Fisherbrand™ avec bouchons d’extrémité sont fabriqués en acier inox durable.
Marque:  Fisherbrand™ 2121/43
Code produit. 11502672
  • 45.15€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Diamètre : environ 13 mm
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • S’adapte aux connecteurs d’échafaudage Fisherbrand et aux adaptateurs pour pieds
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
1500 mm
Tube