Learn More
Atrow™ Rack pour tubes en acier inoxydable
Utilisables dans des conditions chaudes et froides. Le portoir pour tubes à essai en acier inox Atrow™ fait partie d’une gamme de supports de tubes de paillasse fabriqués en acier inox robuste. Le portoir ne rouille pas et ne flotte pas. Des options sont disponibles pour maintenir 12–24 tubes d’hémolyse en toute sécurité dans trois différentes tailles de puits.
Marque:  Atrow™ 844121
Code produit. 11728312
  • 116.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Diamètres des tubes : 10–13 mm, 16–20 mm ou 22–25 mm
  • Positions : 12, 24 ou 48 places
  • Disposition des emplacements : 1 × 12, 4 × 3, 4 × 6 ou 4 × 12
Spécification
Spécification
Rack pour tubes à essai
Tubes (10 à 13 mm)
48
1/boîte
13 mm
4 x 12
Acier inoxydable
Pour tube à essai
206 mm x 72 mm x 55 mm