Learn More
Fisherbrand™ Spatules Trulla en acier inox
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
176 mm
Conditionnement:
5 pièces
Beskrivning
- Spatules, corps Chattaway en nickel et acier inox de 3,6 mm, corps micro en nickel et acier inox de 1,6 mm
- Utilise le meilleur acier inox 304 résistant à la corrosion
- Conditionnées en boîtes standard de 5
- Pour les consommables métalliques de laboratoire
- Conçue pour une résistance à la corrosion et une durabilité idéales pour les activités quotidiennes en laboratoire
Specifikationer
Specifikationer
| Quantité | 5 Paquets |
| Capacité (métrique) | 176 mL |
| Type de produit | Spatule Trulla |
| Largeur (métrique) | 20 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 3,6 mm |
| Dimensions (L x l) | 176 x 20 mm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 176 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering