Learn More
Agencinox™ Chariots en acier inoxydable
Click to view available options
Dimensions (L x l):
600 x 400 mm
600 x 430 mm
750 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Descrizione
- Structure à usage intensif
- Nettoyage aisé
- Avec 2 poignées, plateaux formés
- Cadre : Tube en acier inox 18/10 de 25 mm de dia.
- Roulettes de diam. 75 mm
Specifica
Specifica
| Dimensions (L x l) | 600 x 430 mm |
| Type de produit | Chariot |
| Comprend | Étagères |
| Capacité de charge (métrique) | 100 kg |
| Matériau | Inox 18/10 |
| Nbre de roulettes | 4 |
| Nbre d’étagères | 2 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion