Learn More
Blanco™ Chariot à plateforme en acier inox
Permet de transporter des éléments lourds et empilés. Le chariot à plateforme en acier inox Blanco™ est doté d’un plateau lisse et plat pouvant supporter jusqu’à 400 kg. La surface microplaquée simplifie l’entretien. Grâce aux tampons de protection, aux roulettes pivotantes avec freins et à la poignée solide, la manœuvre est sûre et facile.
Marque: Blanco™ 572329
Description
Dans la cuisine professionnelle, l’industrie de la restauration ou l’environnement de laboratoire, les chariots à plateforme sont utilisés pour transporter des éléments lourds et empilés. Ces chariots rectangulaires à cadre rigide disposent d’une plateforme unique, de roulettes stables, de tampons de protection sur les renforts d’angles et d’une poignée de manœuvre.
- En acier inox 18/8 qui ne rouille pas
- Les plateaux à plateforme sont dotés d’un bord profilé ou d’une surface lisse et plate
- Surface supérieure : micro-plaquée pour un entretien facile ; Surface inférieure : revêtement insonorisé
- Quatre roulettes : fixes ou pivotantes (direction), deux avec freins
- Roulettes en acier galvanisé ou en synthétique résistantes à la corrosion (conformes à la norme DIN 18867-8)
Spécification
50 cm | |
Chariot | |
Surface plate et lisse. | |
Micropoli | |
Éléments empilés | |
100 kg | |
4 | |
11 kg |
70 cm | |
DIN 18867-8 | |
605 x 780 x 840 mm | |
230 mm | |
Plateforme, poignée | |
Acier inoxydable | |
1 | |
Polyamide synthétique, pivotantes et pivotantes / freins |