Learn More
R&L Enterprises™ Bases de statif rectangulaires
Une excellente option pour le support des bases de statif en laboratoire. Les bases de support pour statif rectangulaires R&L Enterprises™ sont fabriquées en acier fini acrylique bleu.
61.35€ - 161.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Comprend | Avec pieds en caoutchouc |
Type de produit | Plaque pour trépied |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11779593
|
R&L Enterprises™
3107/11 |
160 mm |
84.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11795376
|
R&L Enterprises™
3107/21 |
200 mm |
61.35€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11705386
|
R&L Enterprises™
3107/31 |
250 mm |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11715396
|
R&L Enterprises™
3107/41 |
315 mm |
161.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Sans tige
- Équipé de pieds en caoutchouc
- Trou fileté M10 au centre d’un côté court
Spécification
Acier inoxydable | |
Avec pieds en caoutchouc | |
Plaque pour trépied | |
Blanc |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
R&L Enterprises™ Bases de statif rectangulaires