Learn More
Bochem™ Outil forceps en acier inoxydable
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Forceps autoserrants, tranchants et courbés. Les forceps en acier inox Bochem™ sont en acier inox et dotés d’une poignée en plastique.
- Pointes tranchantes
- Pliée
- Poignée en plastique
- Autoserrants
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Tranchants, courbés |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Longueur (métrique) | 160 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 10/boîte |
| Type | Forceps |
| Modèle | Autoserrants |