Learn More
Grant Instruments™ Portoir pour tubes à essai en acier inox
S’adapte à un grand nombre de tailles de tubes à essai allant de 10 à 30 mm de diamètre
Marque:  Grant Instruments™ SR-30
Code produit. 15365842
  • 196.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
S’adapte à un grand nombre de tailles de tubes à essai allant de 10 à 30 mm de diamètre
  • Pour une utilisation avec LSB Aqua Pro
  • Disponible en 8 tailles pouvant accueillir jusqu’à 48 tubes à essai SR
Spécification
Spécification
10 ml
Tubes, 30mm de diamètre