Learn More
RETSCH Anneaux intermédiaires pour tamisage de test en acier inoxydable
Marque:  RETSCH 60.935.000400
175.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10563922
  • 294.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Anneau intermédiaire pour tamis de test
400 mm
Tamiseuse horizontale AS 400 control
Acier inoxydable
65 mm
400 mm de diamètre x 65 mm de hauteur