Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
Marque:  RETSCH 60.010.000450
Code produit. 11347550
  • 371.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
Bac collecteur
Tamis de test
450mm
Acier inoxydable
50 mm