Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
Marque:  RETSCH 200S/STREC
Description
  • Acier inox
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
1 unité
Acier inoxydable
50mm
Bac collecteur
Tamis de test
200mm