Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
Marque:  RETSCH 69.720.3050
66.80 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10238981
  • 100.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 08-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Acier inox
  • Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Spécification
2 po
8 po
Tamis de test
203mm
Bac collecteur
Acier inoxydable
50,8mm