Learn More
RETSCH Bac collecteur en acier inox pour tamis de test
Recueille les échantillons résultant des tamis de test. Ces bacs en acier inox sont compatibles avec plusieurs tamis de test et tamiseuses, en fonction du diamètre requis.
Marque: RETSCH 60.010.000400
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox
- Compatible avec plusieurs tamis de test, en fonction du diamètre
Spécification
Bac collecteur | |
Tamis de test | |
400mm |
Acier inoxydable | |
65 mm |