Learn More
Fritsch™ Stainless Steel Test Sieves
Marque: Fritsch™ 30.3800.03
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Tamis | |
Acier inoxydable | |
50 mm | |
500 μm |
ISO 3310-1 | |
200 mm | |
1 de chaque |