Learn More
RETSCH Tamis d’essai en acier inox, 450 mm de diamètre, en tailles de pores supérieures à 10 mm avec ISO 3310/1
Code produit. p-8000561 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19 mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50 mm
53mm
56mm
63mm
71mm
75 mm
80 mm
90mm
100 mm
106mm
112mm
125 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11904632
Marque: RETSCH 60.168.100000
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 100 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur à vibration AS 450
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 100mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 450mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable