Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec fil en acier inox
Marque:  RETSCH 60.166.040000
467.20 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10155981
  • 631.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur à vibration AS 450
65 mm
400mm
Acier inoxydable
40 mm
ISO 3310/1
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie