Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 400 mm de dia., avec plaques perforées à trous ronds
Marque:  RETSCH 60.162.013200
356.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10124542
  • 528.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
• Trous ronds DIN 3310/2
• Pour tamisage de granulats
• Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
• Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit…
• Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
• Diamètre 400mm, hauteur 65mm
• Cadre acier inox 304
• Tôle acier inox
• Tôle perforée φ 400mm
Spécification
Spécification
1 unité
Tamis
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Acier inoxydable
13,2mm
ISO 3310/2
65 mm
400mm