Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 mm de dia., avec certificat de calibrage
Marque:  RETSCH 60.331.000800
155.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12334613
  • 234.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
50 mm
200mm
Acier inoxydable
800 μm
ISO 3310/1 et ASTM E 11
Séparation, fractionnement et détermination de la granulométrie