Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9 mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45mm
50mm
53 mm
56 mm
63 mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Spezifikation
Spezifikation
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 25mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/2 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur