Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Marque: RETSCH 60.190.050000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
50mm | |
ISO 3310/2 | |
50 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |