Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous carrés
Code produit. 10002802 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
4 mm
4,5mm
4,75mm
5 mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8mm
9 mm
9,5mm
10mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45mm
50mm
53 mm
56 mm
63 mm
71mm
75mm
80mm
90mm
100mm
106mm
112mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10002802
Marque: RETSCH 60.190.037500
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 37,5mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/2
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable