Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous ronds et porosités inférieures ou égales à 10 mm
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1 mm
1,18mm
1,25mm
1,4mm
1,6mm
1,7mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,5mm
2,8mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,5mm
4,75mm
5mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
7,1mm
8 mm
9 mm
9,5mm
10mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm
- Trous ronds DIN 3310/2
- Pour tamisage de granulats
- Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
- Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
- Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
- Diamètre 400mm, hauteur 65mm
- Cadre acier inox 304
- Tôle acier inox
- Tôle perforée φ 200mm
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 4,75mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/2 |
| Comprend | Certificat de conformité |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |