Learn More
Fisherbrand™ Tamis en acier inoxydable, 200 x 50 mm (Ø x H), tailles de mailles supérieures à 10 mm, ISO 3310/1
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22,4mm
25mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40mm
45mm
50mm
53mm
56mm
63mm
71mm
106 mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 16mm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1 |
| Comprend | Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504 |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |