Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.132.002800
129.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
50 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |
2,8mm | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |