Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque: RETSCH 60.132.045000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.35000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
50mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
45mm | |
ASTM E 11 | |
Certificat de conformité |