Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1
Code produit. 10594292 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10594292
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 50 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités inférieures à 1 mm.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 50 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 38 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
Comprend Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504
Hauteur (métrique) 50mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable