Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Porosité | 560 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ISO 3310/1. Série principale R’10 selon la norme DIN 323. |
| Comprend | Certificat de conformité ISO 3310/1 ou NFX 11-504 |
| Hauteur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie |
| Diamètre (métrique) externe | 200mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Mesh Material | Acier inoxydable |