Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), porosités en micromètres avec ASTM E 11
Marque:  RETSCH 60.132.000180
Code produit. 10620462
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
50 mm
200mm
Acier inoxydable
180 μm
ASTM E 11
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie