Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 50 mm (dia. x H), avec plaques perforées à trous ronds et porosités supérieures à 10 mm
Marque: RETSCH 60.198.050000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Tamis tôle perforée φ 200, 315 et 400mm• Trous ronds DIN 3310/2
• Pour tamisage de granulats
• Tôle perforée pour une meilleure reproductivité du tamisage comparée aux toiles construites par tissage de fil métallique
• Pour le calibrage de granulats, noix, noisette, fruit
• Diamètre 200 et 315mm, hauteur 50mm
• Diamètre 400mm, hauteur 65mm
• Cadre acier inox 304
• Tôle acier inox
• Tôle perforée φ 200mm
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |
50mm | |
ISO 3310/2 | |
50 mm | |
200mm | |
Acier inoxydable |