Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités supérieures à 10 mm, ISO 3310/1
Code produit. p-8000540 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14mm
16mm
18mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63mm
71mm
75 mm
80mm
90 mm
100 mm
106mm
112mm
125mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10437961
Marque: Fisherbrand™ 60.122.100000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités supérieures à 10 mm.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 100 mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 25mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable