Learn More
Fisherbrand™ Tamis de test en acier inoxydable, 200 x 25 mm (Ø x H), ISO 3310/1
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités entre 1 mm et 10 mm.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Cadre en acier inox avec toile métallique
- Diamètre : 200 mm
- Hauteur : 25 mm
- ISO 3310/1
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
25 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
200mm | |
2,24mm | |
ISO 3310/1. Série principale R’10 selon la norme DIN 323 | |
Certificat de conformité |