Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 200 x 25 mm (dia. x H), porosités en micromètres, ISO 3310/1
Code produit. 10034801 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
106 μm
112 μm
140 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
850 μm
900 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10034801
Marque: RETSCH 60.122.000056
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés pour la séparation, le fractionnement ou la détermination de la granulométrie. Ces tamis de test en acier inox ont une hauteur interne de 25 mm et un diamètre de 200 mm. Disponibles dans une large gamme de porosités en micromètres.
  • Cadre en acier inox avec toile métallique
  • Diamètre : 200 mm
  • Hauteur : 25 mm
  • ISO 3310/1
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 56 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310/1
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 25 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 200mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable