Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ISO 3310/1
Marque:  RETSCH 60.106.016000
Code produit. 10310622
  • 148.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
40 mm
100mm
Acier inoxydable
16 mm
ISO 3310/1
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie