Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ISO 3310/1
Marque: RETSCH 60.106.040000
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Spécification
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
1/boîte | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
100mm | |
40 mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité |