Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ISO 3310/1
Marque: RETSCH 60.106.003150
96.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
1 unité | |
Tamis | |
Agitateur AS 200 | |
40 mm | |
100mm | |
Acier inoxydable |
3,15mm | |
ISO 3310/1 | |
Certificat de conformité | |
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie | |
Acier inoxydable |