Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en millimètres avec ASTM E 11
Marque:  RETSCH 60.108.022400
Code produit. 10731233
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
1 unité
Tamis
Agitateur AS 200
40mm
100mm
Acier inoxydable
22,4mm
ASTM E 11
Certificat de conformité
Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie