Learn More
RETSCH Tamis de test en acier inox, 100 mm de dia., porosités en micromètres avec ASTM E 11
Code produit. p-8000529 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
106 μm
125 μm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10545252
Marque: RETSCH 60.108.000106
Il en reste null
Spécification
Quantité 1 unité
Porosité 106 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ASTM E 11
À utiliser avec (équipement) Agitateur AS 200
Comprend Certificat de conformité
Hauteur (métrique) 40 mm
À utiliser avec (application) Pour la séparation, le fractionnement et la détermination de la granulométrie
Diamètre (métrique) externe 100mm
Matériau de la monture Acier inoxydable
Mesh Material Acier inoxydable