Learn More
Consort™ Compensateur thermique en acier inox
Marque: Consort™ ST10N
Spécification
4 mm | |
Utilisation sur le terrain | |
Acier inoxydable |
Compensateur thermique | |
110 mm | |
–30°C à 130°C |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Consort™ Compensateur thermique en acier inox > Diamètre :4mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu